Learn More
Bromoacétate d'isobutyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyl Bromoacetate |
| CAS | 59956-48-8 |
| Formule moléculaire | C6H11BrO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Methylpropyl Monobromoacetate, 2-Methylpropyl-bromo-ester Acetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-5(2)4-9-6(8)3-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)COC(=O)CBr |
| Nom IUPAC | 2-bromoacetato de 2-metilpropilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.05 |
| Poids de la formule | 193.9942 |