Learn More
Chloroformate d’isobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437696
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11437696
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14692.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Isobutyl chloroformate is used as a peptide reagent. It is also used in the preparation of phenethyl-carbamic acid isobutyl ester by reaction with phenethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformiate d’isobutyle est utilisé comme réactif peptidique. Il est également utilisé dans la préparation de l’ester d’isobutyle d’acide phénéthylique-carbamique par réaction avec la phénéthylamine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases, les alcools et les amines. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-27-1
Formule moléculaire C5H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.575
Numéro MDL MFCD00000642
Clé InChI YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
CID PubChem 62365
Nom IUPAC 2-méthylpropyl carbonochloridate
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Isobutyl Chloroformate
Point de fusion °C to 80°C
Densité 1.048
Point d’ébullition 128°C to 129°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CO2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.406
Quantité 25 g
Numéro UN UN2742
Beilstein 956590
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5139
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide