Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit
11457696
Fournisseur
Thermo Scientific Alfa AesarCode fournisseur
A14692.36
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Isobutyl chloroformate is used as a peptide reagent. It is also used in the preparation of phenethyl-carbamic acid isobutyl ester by reaction with phenethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications Le chloroformiate d’isobutyle est utilisé comme réactif peptidique. Il est également utilisé dans la préparation de l’ester d’isobutyle d’acide phénéthylique-carbamique par réaction avec la phénéthylamine.
Solubilité Immiscible avec l’eau.
Remarques Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases, les alcools et les amines. Sensible à l’humidité.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.