Learn More
Chloroformate d’isobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10357500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357500 25 g Flacon en verre 25g
10675052 100 g Flacon en verre 100g
10573541 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10357500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176180250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-27-1
Formule moléculaire C5H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Numéro MDL MFCD00000642
Clé InChI YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
CID PubChem 62365
Nom IUPAC 2-méthylpropyl carbonochloridate
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau Isobutyl chloroformate
Note relative au nom 98%
Densité 1.0475g/mL
Point d’ébullition 128.7°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. diisobutyl carbonate (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 25 g
Beilstein 03, 12
Fieser 06,307
Merck Index 15, 5184
Gravité spécifique 1.0475
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol,miscible with benzene,chloroform,acetone,toluene
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyl chloroformate
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.