Learn More
Isobutyl hexanoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyl hexanoate |
| CAS | 105-79-3 |
| Formule moléculaire | C10H20O2 |
| Numéro MDL | MFCD00048870 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CCCCCC(OCC(C)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |