Learn More
Isobutyrate disobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391647 250 mL 250mL
11301657 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04655.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-85-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Isobutyl isobutyrate is used principally as a solvent, especially for nitrocellulose lacquers and thinners as well as coatings for plastic substrates, and high-solids coatings. The majority of end uses are in coatings (automotive, industrial, wood furniture, and graphic arts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyle isobutyrate est principalement utilisé comme solvant, en particulier pour les laques et les diluants en nitrocellulose ainsi que pour les revêtements pour substrats plastiques et les revêtements à haute teneur en solides. La majorité des utilisations finales sont des revêtements (automobile, industriel, mobilier en bois et arts graphiques).
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 g/L à 20 oc).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-85-8
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00008916
Clé InChI RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl isobutyrate, isobutyl 2-methylpropanoate, isobutyl isobutanoate, isobutyric acid, isobutyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-methylpropyl 2-methylpropionate, 2-methylpropyl isobutyrate, isobutylester kyseliny isomaselne, fema number 2189, 2-methyl-1-propyl 2-methylpropanoate
CID PubChem 7351
Nom IUPAC 2-methylpropyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl isobutyrate
Point de fusion -81°C
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Odeur Fruit-like
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2528
Beilstein 1701355
Merck Index 14,5145
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyl isobutyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl isobutyrate