Learn More
Isothiocyanate d’isobutyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyl isothiocyanate |
| CAS | 591-82-2 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Densité | 0.9400g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C5H9NS |
| Formule linéaire | (CH3)2CHCH2NCS |
| Numéro MDL | MFCD00022062 |
| Quantité | 10 g |
| Afficher plus |