Learn More
Isothiocyanate d’isobutyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423178 5 g 5g
11433178 25 g 25g
11443178 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18932.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 591-82-2 | C5H9NS | 115.194 g/mol
It is isothiocyanate compound used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un composé isothiocyanate utilisé pour la recherche en protéomique.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité, conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-82-2
Formule moléculaire C5H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 115.194
Numéro MDL MFCD00022062
Clé InChI NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
CID PubChem 68960
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthylpropane
SMILES CC(C)CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl isothiocyanate
Densité 0.94
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.498
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1740371
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 115.2
Pourcentage de pureté 97%