Learn More
Nitrite d’isobutyle, TRC
Code produit 30005457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005457 1 g 1g
30009490 500 mg 500mg
30004652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005457 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3579451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-56-3
Formule moléculaire C4 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Synonyme Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
Nom IUPAC 2-nitrite de méthylpropyle
SMILES CC(C)CON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl Nitrite
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 103.063