Learn More
Nitrite d’isobutyle, TRC
Code produit 30009490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009490 500 mg 500mg
30005457 1 g 1g
30004652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI357945500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-56-3
Formule moléculaire C4 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Synonyme Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
Nom IUPAC 2-nitrite de méthylpropyle
SMILES CC(C)CON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl Nitrite
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 103.063