Learn More
Isobutylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498843 250 mL 250mL
11488843 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11017.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25 °C), l’éther, l’alcool, l’acétone et le benzène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-81-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00008146
Clé InChI KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
CID PubChem 6558
ChEBI CHEBI:15997
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-amine
SMILES CC(C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylamine
Point de fusion °C to 85°C
Densité 0.736 g/mL
Point d’ébullition 67°C to 69°C
Point d’éclair -9°C (15°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.397
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1214
Beilstein 385626
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,5132
Informations sur la solubilité Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),ether,alcohol,acetone and benzene.
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutylamine