Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutylamine |
| Point de fusion | -85.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.7300g/mL |
| Point d’ébullition | 64.0°C to 71.0°C |
| Point d’éclair | −9°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)2CHCH2NH2 |
| Indice de réfraction | 1.397 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Isobutylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.