Learn More
Acide isobutylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362799
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362799 1 g 1g
11372799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27698.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84110-40-7
Formule moléculaire C4H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Numéro MDL MFCD00134156
Clé InChI ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
CID PubChem 2734395
Nom IUPAC acide 2-méthylpropylboronique
SMILES CC(C)CB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylboronic acid
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 101.94
Pourcentage de pureté 97%