Learn More
Oxyde d’isobutylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10707392 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10707392 25 mL Flacon en verre 25mL
10653512 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10707392 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348500250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 558-30-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-30-5
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00066354
Clé InChI GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylene oxide, 1,2-epoxy-2-methylpropane, isobutene oxide, isobutylene epoxide, isobutyleneoxide, oxirane, 2,2-dimethyl, 1,2-epoxyisobutane, 1,1-dimethylethylene oxide, 1,2-isobutylene oxide, 2-methyl-1-propene oxide
CID PubChem 11208
Nom IUPAC 2,2-diméthyloxirane
SMILES CC1(CO1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylene oxide
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 0.8080g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 52.0°C
Point d’éclair −32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3730
Quantité 25 mL
Beilstein 17, V,1, 58
Gravité spécifique 0.808
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Viscosité 0.513 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutylene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.