Learn More
Oxyde d’isobutylène 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372257 5 g -
11382257 25 g 25g
11392257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09773.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 558-30-5 | C4H8O | 72.107 g/mol
Isobutylene oxide is employed as an initiator for the preparation of polyisobutylenes. It finds application in the synthesis of 1-tert-butylperoxy-2-methyl-propan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼoxyde dʼisobutylène est utilisé comme initiateur pour la préparation des polyisobutylènes. Il trouve lʼapplication dans la synthèse de 1-tert-butylperoxy-2-méthyle-propan-2-ol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-30-5
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.107
Numéro MDL MFCD00066354
Clé InChI GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylene oxide, 1,2-epoxy-2-methylpropane, isobutene oxide, isobutylene epoxide, isobutyleneoxide, oxirane, 2,2-dimethyl, 1,2-epoxyisobutane, 1,1-dimethylethylene oxide, 1,2-isobutylene oxide, 2-methyl-1-propene oxide
CID PubChem 11208
Nom IUPAC 2,2-diméthyloxirane
SMILES CC1(CO1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylene oxide
Densité 0.808
Point d’ébullition 51°C to 52°C
Point d’éclair −32°C (−25°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.375
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 102408
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.