Learn More
Bromure d’isobutylmagnésium, solution 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10603405 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603405 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10113384 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603405 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427391000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 926-62-5 | C4H9BrMg | 161.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 926-62-5 , 60-29-7
Formule moléculaire C4H9BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 161.33
Numéro MDL MFCD00075126
Clé InChI CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 4285172
Nom IUPAC bromo(2-methylpropyl)magnesium
SMILES CC(C)C[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylmagnesium bromide
Note relative au nom 2M solution in diethyl ether
Densité 0.9410g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Point d’éclair −34°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)2CHCH2MgBr
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.941
Poids de la formule 161.32
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.