Learn More
Chlorure d’isobutylmagnésium, solution à 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10493464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10493464 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10316494 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10493464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209521000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5674-02-2 | Molecular Formula: C4H9ClMg | Molecular Weight: 116.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5674-02-2 , 60-29-7
Poids moléculaire (g/mol) 116.87
Numéro MDL MFCD00000471
ChEBI CHEBI:75272
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylmagnesium chloride
Note relative au nom 2M solution in diethyl ether
Densité 0.8300g/mL
Point d’éclair −040°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H9ClMg
Formule linéaire (CH3)2CHCH2MgCl
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.83
Synonyme splitomicin, 1,2-dihydro-3h-naphtho 2,1-b pyran-3-one, 1,2-dihydro-3h-benzo f chromen-3-one, 1h-benzo f chromen-3 2h-one, chembl86537, 1,2-dihydrobenzo f chromen-3-one, splitomycin, tocris-1542, d09suo, splitomicin hplc , powder
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(=O)OC2=C1C3=CC=CC=C3C=C2
Nom IUPAC 1,2-dihydrobenzo[f]chromen-3-one
CID PubChem 5269
Poids de la formule 116.87
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.