Learn More
Isobutyltrimethoxysilane, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30794242
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30794242 5 g
30793019 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30794242 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1350725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyltrimethoxysilane
CAS 18395-30-7
Formule moléculaire C7H18O3Si
Numéro MDL MFCD00051589
Quantité 5 g
SMILES CO[Si](OC)(CC(C)C)OC
Poids moléculaire (g/mol) 178.30
Pourcentage de pureté 95%