Learn More
Isobutyltriphenylphosphonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyltriphenylphosphonium bromide |
| CAS | 22884-29-3 |
| Formule moléculaire | C22H24BrP |
| Numéro MDL | MFCD00031593 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | CC(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 399.30 |
| Pourcentage de pureté | 98% |