Learn More
Anhydride isobutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10411291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10411291 500 g Flacon en verre 500g
10277590 2 kg Flacon en verre 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10411291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 257785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-72-3 , 79-09-4 , 64-19-7
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00008913
Clé InChI LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
CID PubChem 7346
ChEBI CHEBI:84261
Nom IUPAC 2-méthylpropanoate de 2-méthylpropanoyle
SMILES CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyric anhydride
Note relative au nom 97%
Point de fusion -53.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9540g/mL
Point d’ébullition 182.0°C
Point d’éclair 66.4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)CHCO]2O
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 500 g
Beilstein 02, 292
Gravité spécifique 0.954
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Viscosité 1.18 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.