Learn More
Anhydride isobutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397976
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397976 100 mL 100mL
11307986 500 mL 500mL
11317986 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13240.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Isobutyric anhydride is used in the preparation of 4-O-isobutyryl derivative by reacting with octyl beta-D-glucopyranoside using C2-symmetric chiral 4-pyrrolidinopyridine as a catalyst. It acts as a starting material for esters like sucrose acetate isobutyrate, dyes and agrochemicals. It finds application as fragrance intermediate and flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride isobutyrique est utilisé dans la préparation du dérivé 4-O-isobutyryle en réagissant avec bêta-D-glucopyranoside d’octyle en utilisant la 4-pyrrolidinopyridine de C2-symétrique chirale comme catalyseur. Il agit comme matériau de départ pour les esters comme l’isobutyrate d’acétate de saccharose, les colorants et les produits agrochimiques. Il agit comme intermédiaire de parfum et d’arômes.
Solubilité
Miscible avec l’eau et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-72-3
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.197
Numéro MDL MFCD00008913
Clé InChI LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
CID PubChem 7346
ChEBI CHEBI:84261
Nom IUPAC 2-méthylpropanoate de 2-méthylpropanoyle
SMILES CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyric anhydride
Point de fusion -56°C
Densité 0.954
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.406
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 386267
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water and ether.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric anhydride