Learn More
Anhydride isobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyric Anhydride |
| CAS | 97-72-3 |
| Formule moléculaire | C8H14O3 |
| Quantité | 250 mL |
| Synonyme | 2-Methylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, 2-Methylpropanoic Acid Anhydride, 2-Methylpropanoic Anhydride, 2-Methylpropionic Acid Anhydride, 2-Methylpropionic Anhydride, Isobutanoic Anhydride, Isobutyric Acid Anhydride, Isobutyryl Anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropanoyl 2-méthylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.19 |
| Poids de la formule | 158.0943 |