Learn More
Isobutyronitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10548850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10548850 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10548850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122530010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyronitrile
Note relative au nom 99%
CAS 78-82-0
Point de fusion -72°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7N
Formule linéaire (CH3)2CHCN
Indice de réfraction 1.3720 to 1.374
Numéro MDL MFCD00001873
Quantité 1 L
Beilstein 02, 294
Merck Index 15, 5201
Gravité spécifique 0.76
Synonyme isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clé InChI LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C#N
Nom IUPAC 2-méthylpropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 69.11
CID PubChem 6559
ChEBI CHEBI:28638
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyronitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.