Learn More
Isobutyronitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393526 250 mL 250mL
11303536 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14470.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Used in the synthesis of gasoline additives, as a catalyst in the production of polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse d’additifs à l’essence, comme catalyseur dans la production de polyéthylène.
Solubilité
Soluble dans l’eau 35 g/l (20 °C).
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-82-0
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.107
Numéro MDL MFCD00001873
Clé InChI LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
CID PubChem 6559
ChEBI CHEBI:28638
Nom IUPAC 2-méthylpropanenitrile
SMILES CC(C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyronitrile
Point de fusion -72°C
Densité 0.77
Point d’ébullition 103°C to 104°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Formule linéaire (CH3)2CHCN
Indice de réfraction 1.374
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2284
Beilstein 1340512
Merck Index 14,5156
Informations sur la solubilité Soluble in water 35g/L (20°C).
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyronitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyronitrile