Learn More
Isobutyrophenone 97%, ACROS Organics™
Code produit 10295770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295770 100 g Flacon en verre 100g
10071680 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157111000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 611-70-1
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00008917
Clé InChI BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
CID PubChem 69144
Nom IUPAC 2-methyl-1-phenylpropan-1-one
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyrophenone
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9880g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.5162 to 1.5182 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Beilstein 07, 316
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid