Learn More
Isobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400498
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400498 25 g 25g
11410498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24628.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 611-70-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Isobutyrophenone is used as an internal standard in the determination of hydroxyzine hydrochloride and benzyl alcohol in injection solutions. It is also used in the preparation of alpha-hydroxyisobutyrophenone. Isobutyrophenone is employed as photosensitizer intermediate. It can react with bromoacetic acid ethyl ester to get 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valeric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyrophénone est utilisée comme étalon interne pour la détermination du chlorhydrate d’hydroxyzine et de l’alcool benzylique dans les solutions d’injection. Il est également utilisé dans la préparation de l’alpha-hydroxyisobutyrophénone. L’isobutyrophénone est utilisée comme intermédiaire photosensibilisant. Il peut réagir avec l’ester éthylique de l’acide bromoacétique pour obtenir l’ester éthylique de l’acide 3-hydroxy-4-méthyl-3-phényl-valérique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-70-1
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00008917
Clé InChI BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
CID PubChem 69144
Nom IUPAC 2-methyl-1-phenylpropan-1-one
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyrophenone
Point de fusion 1°C
Densité 0.988
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair 84°C (184°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 97%