Learn More
Isobutyrophenone, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31102544
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31102544 10 g
31092852 1 g
31094802 25 g
31101750 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31102544 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13508710g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyrophenone
CAS 611-70-1
Formule moléculaire C10H12O
Numéro MDL MFCD00008917
Quantité 10 g
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 148.20
Pourcentage de pureté 98%