Learn More
Isobutyrylcarnitine D3, TRC
Code produit 30395418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395418 10 mg 10mg
30395302 5 mg 5mg
30391915 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30395418 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77902710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutryl Carnitine D3
Formule moléculaire C11 D3 H18 N O4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i1D3/t8?,9-
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Nom IUPAC (3R)-3-(3,3,3-triduutério-2-méthylpropanoyl)oxy-4-(triméthylazathioprine)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 234.307
Poids de la formule 234.166