Learn More
Chlorure dʼisobutyryl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10583521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
250mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10583521
Marque: Thermo Scientific Acros 160660100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-30-1
Formule moléculaire C4H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 106.55
Numéro MDL MFCD00000717
Clé InChI DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
CID PubChem 62325
Nom IUPAC 2Chlorure de méthylpropanoyl
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyryl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion -90.0°C
Densité 1.0170g/mL
Point d’ébullition 91.0°C to 93.0°C
Point d’éclair 1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCl
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 10 mL
Beilstein 02, 293
Gravité spécifique 1.017
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide