Learn More
Isocannabichromène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isocannabichromen |
| CAS | 55870-48-9 |
| Formule moléculaire | C21H30O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-2-(4-methylpent-3-en-1-yl)-5-pentyl-2H-chromen-7-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-5-6-7-10-17-14-18(22)15-20-19(17)11-13-21(4,23-20)12-8-9-16(2)3/h9,11,13-15,22H,5-8,10,12H2,1-4H3 |
| SMILES | OC1=CC2=C(C(CCCCC)=C1)C=CC(CC/C=C(C)/C)(C)O2 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-2-(4-méthylpent-3-én-1-yl)-5-pentyl-2H-chromén-7-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.47 |
| Poids de la formule | 314.22 |