Learn More
Acide isocaprique, TRC
Code produit 30401781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401781 100 mg
30388855 500 mg
30393513 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI789250100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5963-14-4
Formule moléculaire C10 H20 O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.26
Synonyme 8-Methylnonanoic Acid
Nom IUPAC Acide 8-méthylnonanoïque
SMILES CC(C)CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isocapric Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
Poids de la formule 172.1463