Learn More
Isocarbostyril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986491 1 g Flacon en verre 1g
11906501 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166460010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-30-5
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Clé InChI VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
CID PubChem 10284
ChEBI CHEBI:18350
Nom IUPAC 2H-isoquinoline-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isocarbostyril
Point de fusion 211.0°C to 214.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 21,1
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline