Learn More
Isocitronellene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isocitronellene |
| CAS | 85006-04-8 |
| Formule moléculaire | C10 H18 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | (5R)-5,7-Dimethyl-1,6-octadiene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18/c1-5-6-7-10(4)8-9(2)3/h5,8,10H,1,6-7H2,2-4H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C)C=C(C)C |
| Nom IUPAC | (5R)-5,7-diméthylocta-1,6-diène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.25 |
| Poids de la formule | 138.141 |