Learn More
Nitrate d‘isoconazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15542343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15542343 1 g 1g
15552343 5 g 5g
15562343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15542343 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 24168-96-5
Formule moléculaire C18H15Cl4N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 479.14
Numéro MDL MFCD01721647
Clé InChI NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
CID PubChem 159968
Nom IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(2,6-dichlorophényl)méthoxy]éthyl]imidazole ; acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoconazole nitrate
Point de fusion 181.0°C to 183.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 479.14
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement