Learn More
Isocyanométhane, TRC
Code produit 30399059
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30399059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI2897211G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isocyanomethane
CAS 593-75-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2H3N
Quantité 1 g
Synonyme Isoacetonitrile, Methyl Isonitrile
Formule InChI InChI=1S/C2H3N/c1-3-2/h1H3
SMILES C[N+]#[C-]
Nom IUPAC isocyanométhane
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Poids de la formule 41.0265
Pourcentage de pureté >95