Learn More
MedChemExpress Isocytosine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 111.1 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 99.62% |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (300.00 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 108-53-2 |