Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isocytosine, 99 %
Code produit 15440568
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440568 1 g 1g
15450568 5 g 5g
15460568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440568 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H54228.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Isocytosine (2-aminouracil) is an isomer of cytosine used in physical chemical studies involving metal complex binding, hydrogen-bonding, and tautomerism and proton transfer effects in nucleobases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocytosine (2-aminouracil) est un isomère de la cytosine utilisé dans les études chimiques physiques impliquant la liaison des complexes métalliques, la liaison hydrogène et les effets du tautomérisme et du transfert de proton dans les nucléobases.
Solubilité
Soluble dans le DMF, le DMSO, l’eau chaude et l’AcOH.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-53-2
Formule moléculaire C4H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD00057557 MFCD00023256
Clé InChI XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
CID PubChem 66950
ChEBI CHEBI:55502
Nom IUPAC 2-amino-1H-pyrimidine-6-one
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isocytosine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMF,DMSO,hot water,and AcOH.
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 99%