Learn More
Isocytosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10224524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10224524 25 g Flacon en verre 25g
10215244 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10224524 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 398320250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-53-2
Formule moléculaire C4H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD00057557 MFCD00023256
Clé InChI XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
CID PubChem 66950
ChEBI CHEBI:55502
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Isocytosine
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (50mg/ml in DMSO) Clear solution
Nom IUPAC 2-amino-1H-pyrimidine-6-one
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isocytosine
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.