Learn More
Isoeugénol, 98+ %, mélange d’isomères cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10284970 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10284970 5 g Flacon en verre 5g
10783681 100 g Flacon en verre 100g
10152920 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10284970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122570050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-54-1
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00009285
Clé InChI BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonyme isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
CID PubChem 853433
ChEBI CHEBI:50545
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Isoeugenol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 19.0°C to 23.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 266.0°C to 268.0°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Indice de réfraction 1.5760 to 1.5780
Quantité 5 g
Beilstein 06,II,916
Merck Index 15, 5216
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and other organic,solvents
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl]phénol
Viscosité 26.7 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isoeugenol, mixture of cis/trans isomers
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.