Learn More
Isoeugénol, cis + trans,+98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430378 25 g 25g
11440378 100 g 100g
11450378 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24541.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-54-1
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00009285
Clé InChI BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonyme isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
CID PubChem 853433
ChEBI CHEBI:50545
Nom IUPAC 2-methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl]phenol
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoeugenol
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion -10°C
Densité 1.08
Point d’ébullition 266°C to 268°C
Point d’éclair 134°C (273°F)
Indice de réfraction 1.577
Quantité 25 g
Beilstein 1909602
Merck Index 14,5171
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté ≥98%