Learn More
Isoeugénol, TRC
Code produit 30403145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403145 10 g -
30402612 50 g -
30389289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77913810G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-54-1
Formule moléculaire C10 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Synonyme Phenol, 2-methoxy-4-(1-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl- (8CI), 2-Methoxy-4-(1-propen-1-yl)phenol, 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-propenylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxy-1-propenylbenzene, 4-(1-Propenyl) Guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-methylstyrene, 4-Propenylguaiacol, Isoeugenol, NSC 6769, iso-Eugenol
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-prop-1-énylphénol
SMILES COc1cc(C=CC)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoeugenol (Cis and Trans Mix)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3
Poids de la formule 164.0837