Learn More
Isoflurane, TRC
Code produit 30008448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008448 1 g 1g
30007424 50 g 50g
30003373 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30008448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8168001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26675-46-7
Formule moléculaire C3 H2 Cl F5 O
Poids moléculaire (g/mol) 184.49
Synonyme Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
Nom IUPAC 2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroéthane
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoflurane
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Poids de la formule 183.9714