Learn More
Isoginkgetin, MedChemExpress
Description
Isoginkgetin is a pre-mRNA splicing inhibitor inhibitor. Isoginkgetin also inhibits activities of both Akt, NF-κB and MMP-9. Isoginkgetin inhibits the activity of the 20S proteasome, induces apoptosis and activates autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoginkgetin |
| CAS | 548-19-6 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H22O10 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (176.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4OC)C(O)=CC(O)=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 566.51 |
| Poids de la formule | 566.51 |
| Afficher plus |