Learn More
Tocris Bioscience™ Isoginkgetin
GREENER_CHOICE
Code produit 18785376
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18785376 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18785376 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 6483/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pre-mRNA splicing inhibitor; cell permeable
Isoginkgetin is a pre-mRNA splicing inhibitor (IC50 ∽ 30 μM); inhibits major and minor spliceosomes. Suppresses transcriptional elongation. Blocks spliceosome-mediated splicing process at the pre-spliceosome/A complex stage. Does not inhibit CDK9. Inhibits tumor cell invasion. Active in vivo. Cell permeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 548-19-6
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C32H22O10
Pureté 98%