Learn More
R&D Systems™ Isoguvacine hydrochloride
Code produit 18065822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18065822 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18065822 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0235/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.50€
    280.35€ / 100mg
    Économisez 30.15€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective GABAA agonist
Specific GABAA receptor agonist. Suppresses low magnesium induced seizure like events in organotypic hippocampal brain slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoguvacine hydrochloride
CAS 68547-97-7
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C6H10ClNO2
Poids de la formule 163.6
Pureté >99%
Poids moléculaire 163.601