Learn More
Isoguvacine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16484456
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484456 100 mg
16439726 50 mg
16422656 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16484456 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100810
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoguvacine hydrochloride
CAS 68547-97-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H10ClNO2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (611.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (152.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CCNCC1)O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 163.6
Poids de la formule 163.6
Pourcentage de pureté 97.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation