Learn More
Isohexanes, pour HPLC, contient < 5 % de n-hexane, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 30117486 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30117486 1 L 1L
10025752 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30117486 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 383810010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 73513-42-5, C6H14, 86.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73513-42-5
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD00009406
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
Nom IUPAC 2-methylpentane
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isohexane
Point de fusion -154.0°C
Densité 0.6600g/mL
Point d’ébullition 60.0°C
Point d’éclair -23°C
Formule linéaire CH3CH2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3700 to 1.3720
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.66
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 86.18
Qualité HPLC
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)