Learn More
Chlorhydrate d’isoindoline, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le chlorhydrate d’isoindoline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver loin des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité, de la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoindoline hydrochloride |
| Point de fusion | 255°C to 256°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 155.62 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |