Learn More
Isoindoline hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoindoline hydrochloride |
| CAS | 32372-82-0 |
| Formule moléculaire | C8H10ClN |
| Numéro MDL | MFCD03502377 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C12=C(CNC2)C=CC=C1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.62 |
| Pourcentage de pureté | 97% |