Learn More
SymLine Amplificateur d’isolement
Code produit 15922531
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Signalbox T1, T5, Signalbox2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15922531 Signalbox T1, T5, Signalbox2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15922531 Fournisseur SymLine Code fournisseur 108278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    309.25€ / 1 pièces
    Économisez 49.75€
    13% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Amplificateur de commutation pour les dispositifs d’une boîte de signalisation.
  • À utiliser avec la boîte de signalisation T1, T5, la boîte de signalisation2
Spécification
Description Amplificateur de commutation UE, barrière de sécurité à 2 canaux, alimentation 120 - 230 V CA, contact ou entrées NAMUR / ATEX : Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
À utiliser avec (équipement) Signalbox T1, T5, Signalbox2
Type de produit Amplificateur de commutation